Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de bioprocesamiento Sorvall™ BIOS 16
Mejore la productividad y el rendimiento de sus métodos de separación y purificación con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
Marca: Thermo Scientific™ 75007685
Descripción
La centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.Cuenta con mayor capacidad, de hasta 16 litros de volumen de muestra, y con un tamaño compacto y unas funciones innovadoras que optimizan las operaciones, maximizan la productividad y simplifican la eficacia.
Procesamiento de muestras de alto rendimiento- Es compatible con una amplia gama de aplicaciones y métodos con flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o flujos de trabajo existentes. Elija entre 4 juegos de cestillos basculantes y rotores Thermo Scientific™ con la opción de ampliar a los cestillos con revestimiento de níquel Thermo Scientific™ Dura-Coat™ más duraderos:
- Rotor basculante de 6 x 1000 ml
- Rotor basculante de 8 x 1000 ml
- Rotor basculante de 6 x 2000 ml
- Rotor basculante de 8 x 2000 ml
- Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
- Tamaño reducido y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
- Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ con guardado de la tapa
- Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
- La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña.
Las normativas de cumplimiento y seguridad mundiales más actualizadas
- Con certificación UL y CE
- Aprobada por la FDA estadounidense
Servicio Técnico
Unidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
Especificaciones
8 x 2000 mL | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
Sorvall™ | |
101,5 x 81,6 x 90,0 cm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg) | |
1025,2 lb (465 kg) | |
50/60 Hz | |
8.500 x g | |
99 horas 59 min 59 s (incrementos de 1 segundo) | |
Centrífuga Sorvall BIOS 16 | |
Tecnología de accionamiento sin escobillas con par de torsión alto DuraFlex | |
Apagado de refrigeración cuando se abre la puerta, rotores con protección Eco-Spin | |
2 años la unidad, 5 años el tren de accionamiento (eje motor y accionamiento) y 5 años la refrigeración | |
125 g en cargas opuestas | |
Sí, 30 tipos de perfil/velocidad/tiempo, hasta 3 etapas cada uno |
Pantalla táctil Centri-Touch | |
220/230/240 V | |
Sí | |
De –20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C | |
Centrífuga | |
5400 rpm | |
En el inicio, en movimiento, arranque programado | |
UL, CE, FDA | |
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico | |
Sí | |
Sí | |
<2 kW | |
Selección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error | |
Perfiles de emulación múltiples: 11 de aceleración, 12 de desaceleración |