Learn More
Monoestearato de sorbitano, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058372
18.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1338-41-6
C24H46O6
430.63
MFCD00005366,MFCD00005366
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
23725022
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1338-41-6
C24H46O6
430.63
MFCD00005366,MFCD00005366
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
23725022
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Sorbitan monostearate is used as an emulsifier and as a non-ionic surfactant. It is used in cosmetics, pharmaceuticals and food preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoestearato de sorbitano se utiliza como emulsionante y como surfactante no iónico. Se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y preparación de alimentos.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), isopropanol, aceite mineral y aceite vegetal. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sorbitan monostearate
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,8724
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
Temperatura de inflamación >149°C (300°F)
Nombre IUPAC Octadecanoato de [(2R)-2-[(3R,4S)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-2-hidroxietilo]
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.63