missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Somatostatin R2/SSTR2 Antibody (SSTR2/7532), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20936JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Somatostatin R2/SSTR2 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Somatostatin R2/SSTR2 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 549 | |
somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R | |
Recombinant fragment (around aa 169-369) of human Somatostatin R2/SSTR2 (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
6752 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b λ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SSTR2/7532 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido