Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ Serie 37-675
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos. Los guantes de inmersión de nitrilo verde Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-675 son completamente reutilizables con una resistencia a la abrasión inigualable.
Marca: Ansell Edmont™ 37675060
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Reversed lozenge finish further enhances levels of grip.
- Longer length (38cm) than standard, extending protection to the wrist and lower forearm area
- Flocked lining and flexible nitrile file offer exceptional comfort
- Gauntlet style
- Reusable
- Latex free
- Resistant to chemicals and liquid protection
- CE, EN374-3:2003, CATEGORY III
Especificaciones
Nitrile | |
Suave | |
Flocked | |
37-675 | |
37-675 | |
0.38mm | |
Green |
Nitrile | |
Manopla | |
Chemical resistance | |
6 | |
12 Pairs | |
Guantes de inmersión |