Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-655 Series Green Nitrile Immersion Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Ofrecen al usuario una comodidad excepcional
- Aprobados para su uso con alimentos
- Al no tener borra de algodón en el interior, se reduce el riesgo de contaminación por pelusas, haciendo que este guante resulte ideal para zonas de producción sensibles a la intromisión de impurezas externas
- El acabado rugoso le da al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, ya que se reduce el riesgo de que se dañen piezas frágiles
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Material del manguito | Nitrilo |
Cut Resistance Rating | Nivel 0 |
Acabado exterior | Suave |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 7 |
Modelo | 37-655 |
Grosor (métrico) | 0,38 mm |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |