Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog Coating
Catalog Number 17207700
239.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris interior/exterior
Marrón
Transparente
Ámbar
Incluye:
Juntas de espuma
Comfortable, stylish eyewear with a vast array of color and lens tint options, the 3M(TM) Solus(TM) 2000 Series provides eye protection with a stylish flare.
  • Patillas ajustables
  • El revestimiento antivaho Scotchgard™ resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua
  • Pruebas internas de 3M según el método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antiniebla tradicionales.
  • Las lentes para interiores/exteriores ayudan a reducir el brillo y el deslumbramiento cuando se trabaja tanto en interiores como en exteriores
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
Revestimiento de lente Antirayaduras
Tinción de lente Gris interior/exterior
Color de marco Gris
Incluye  
Cantidad 20/caja
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Frame Type Medio marco