Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448120
17.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-79-8
C6H12O3
132.16
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol
CC1(OCC(O1)CO)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-79-8
C6H12O3
132.16
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol
CC1(OCC(O1)CO)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Solketal
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 100 g
Beilstein 19, V,2, 362
Índice Merck 15, 5259
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosidad 11 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido