Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527103
  • 13.45€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Para el uso en el laboratorio
28,5mm
Neopreno
28mm
Tapones
25mm
10/paq.
46/55 IRHD