Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLA™
Las innovadoras placas de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ SOLA™ ofrecen extractos de muestra limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos para una mayor sensibilidad, fiabilidad y ahorro de costes.
Marca: Thermo Scientific™ 60309-002
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
- Niveles más altos de reproducibilidad
- Volúmenes de elución más bajos
- Alta limpieza de extracción
Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
Tipos de fase: fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX) e intercambiador aniónico fuerte (SAX)
Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho.
Especificaciones
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-CX; 1/paq. | |
Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio de iones fuertes de compuestos básicos débiles. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros. | |
Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico | |
2 mL |
10 mg | |
SOLA | |
Placa de SPE de 96 pocillos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.