Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Midnight Navy
Catalog Number 17216611
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex
  • Interior: 100 % poliéster, malla - material transpirable, repelente al agua y al viento
  • Manguitos separables, cuello alto, logotipo Uvex reflectante, borde reflectante
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Tamaño Grande
Sexo Para hombre
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables N.º
Grosor 240 g/m²