Learn More
Trimetilsilanolato de sodio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089856
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
18027-10-6, 109-99-9
C3H9NaOSi
112.18
MFCD00013926
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat
23672319
sodio;trimetil(oxido)silano
C[Si](C)(C)[O-].[Na+]
18027-10-6, 109-99-9
C3H9NaOSi
112.18
MFCD00013926
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat
23672319
sodio;trimetil(oxido)silano
C[Si](C)(C)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium trimethylsilanolate
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.18
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.