Learn More
Triacetoxiborohidruro de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737374
45.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
triacetoxiboron 1- de sodio, triacetoxiborohidruro de sodio, triacetoxihidroborato1- de sodio, sal de triacetoxiborohidruro de sodio, bisacetiloxi-$l^ 2-boranuidilacetato de sodio, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
acetato de sodio bis(acetiloxi)boranuidilo
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
triacetoxiboron 1- de sodio, triacetoxiborohidruro de sodio, triacetoxihidroborato1- de sodio, sal de triacetoxiborohidruro de sodio, bisacetiloxi-$l^ 2-boranuidilacetato de sodio, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
acetato de sodio bis(acetiloxi)boranuidilo
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triacetoxiborohidruro sódico
Punto de fusión De 114 °C a 118 °C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaB(O2CCH3)3H
Cantidad 25 g
Fieser 12,453; 13,283; 06,553; 16,309
Índice Merck 15, 8822
Información de solubilidad Solubilidad en agua: reacciona. Otras solubilidades: soluble en thf, acetonitrilo,1,2-dicloroetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.94
Porcentaje de pureza ≥96.0 %
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium triacetoxyborohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.