Learn More
Solución de tiosulfato de sodio
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
Punto de fusión | 0°C |
Composición | 248.18 g Na2S2O3.5H2O / l H2O = 1 N (± 0.002/20 °C) |
Densidad | 1.12 g/ml |
Información de solubilidad | Soluble en agua |
Olor | Inodoro |
pH | De 8 a 9 pH |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |