Learn More
Sodium Thiosulfate Solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
6 x 1 L
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate solution |
Cantidad | 10 L |
Fórmula lineal | Na2S2O3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.11g/mol |