Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 31459-6X1KG
Detalles adicionales : CAS : 10102-17-7 Peso : 6.00000kg
Cantidad. 6 × 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613460
  • 191.35€ / paquete de 6
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
10102-17-7
≥99.5%
puriss. p.a. ACS Reagent
MFCD00149186
NONH for all modes of transport
Sodium Thiosulfate Pentahydrate
248.18
Na2S2O3 · 5H2O
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Especificaciones
Sodium Thiosulfate Pentahydrate
10102-17-7
≥99.5%
248.18
NONH for all modes of transport
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
puriss. p.a. ACS Reagent
Na2S2O3 · 5H2O
MFCD00149186
6 × 1kg