Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99 %, para bioquímica
Catalog Number 12655127
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-17-7
Na2O3S2·5H2O
248.18
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
61475
CHEBI:32150
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6 }-sulfano;pentahidrato
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-17-7
Na2O3S2·5H2O
248.18
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
61475
CHEBI:32150
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6 }-sulfano;pentahidrato
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.72
Densidad 1.7200g/mL