Learn More
Trisulfato sódico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077347
13.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7772-98-7
Na2O3S2
158.10
MFCD00003499
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
24477
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7772-98-7
Na2O3S2
158.10
MFCD00003499
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
24477
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Punto de fusión 48.0°C
pH 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodium sulfanidesulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 1% max. (105°C)