Learn More
Sodium thiosulfate, 0.1N Standardized Solution, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 035645.K7
Detalles adicionales : CAS : 7772-98-7 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 4L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313787
  • 43.70€ / 4 litros
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7772-98-7
158.097
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
24477
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Especificaciones
Sodium thiosulfate
Na2O3S2
Clear liquid
Sodium thiosulphate: 1.58%; Water: 98.42%
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
158.097
Liquid
Undesignated
7772-98-7
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
24477
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
4L