Learn More
Tiosulfato de sodio, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824957
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7772-98-7
Na2O3S2
158.10
MFCD00003499
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
24477
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7772-98-7
Na2O3S2
158.10
MFCD00003499
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
24477
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Sodium thiosulfate, 0.1N standardized solution is used in volumetric analysis to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide) as well as chlorine content in bleaching powder and water. It is used as a titrant in iodometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Immiscible with alcohol.
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tiosulfato sódico:1,58%; agua:98,42%
Aspecto Clear liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C