Learn More
Sodium Thiocyanate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Thiocyanate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NaSCN |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3594965 |
Información de solubilidad | Soluble in water, 1,000 g/L at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.07g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo ACS |