Learn More
Sodium thiocyanate, ACS, 98.0% min, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 033388.22
Detalles adicionales : CAS : 540-72-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377718
  • 27.10€ / 100 g
Stock EU 19
Añadir a la cesta
Especificaciones
540-72-7
81.068
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
516871
sodium;thiocyanate
CNNaS
MFCD00011123
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CHEBI:30952
C(#N)[S-].[Na+]
Especificaciones
Sodium thiocyanate
540-72-7
CNNaS
White crystalline/chunks
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
sodium;thiocyanate
516871
81.07
ACS
White
For analysis ACS
98% min.
MFCD00011123
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
C(#N)[S-].[Na+]
81.068
CHEBI:30952
Crystalline/Chunks
1.74g/cm3 at 20°C
100g
Videos
SDS Documentos