Learn More
Tetrafenilborato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium tetraphenylborate is used as a precipitating reagent for potassium and as a protecting agent to protect amino acids. It is used in the preparation of N-acylammonium salts. It finds application as a phenyl donor in palladium-catalyzed cross-coupling reactions to prepare arylalkenes and biaryl compounds. It is used in inorganic and organometallic chemistry due to its solubility in nonpolar solvents. Furthermore, it is involved in the isolation of complexes having dinitrogen ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tetrafenilborato de sodio se utiliza como reactivo precipitante de potasio y como agente protector para proteger los aminoácidos. Se utiliza en la preparación de sales de N-acilamonio. Se usa como donante de fenilo en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas con paladio para preparar arilalquenos y compuestos biarilo. Se utiliza en química inorgánica y organometálica debido a su solubilidad en disolventes no polares. Además, está involucrado en el aislamiento de complejos con ligandos de dinitrógeno.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium tetraphenylborate |
Punto de fusión | >300°C |
pH | 8 |
Fórmula lineal | NaB(C6H5)4 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3599783 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,8690 |
Información de solubilidad | Soluble in water and ethanol. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only