Learn More
Alfa Aesar™ Sodium tetrakis(1-imidazolyl)borate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55081.06
Detalles adicionales : CAS : 68146-65-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491218
  • 162.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
68146-65-6
302.084
OVRFSDYWKKOQMW-UHFFFAOYSA-N
23681131
[B-](N1C=CN=C1)(N2C=CN=C2)(N3C=CN=C3)N4C=CN=C4.[Na+]
C12H12BN8Na
MFCD00012083
sodium tetrakis 1-imidazolyl borate, sodium tetrakis imidazol-1-yl boranuide, sodium tetra 1h-imidazol-1-yl borate 1-
sodium;tetra(imidazol-1-yl)boranuide
Especificaciones
5g
68146-65-6
MFCD00012083
OVRFSDYWKKOQMW-UHFFFAOYSA-N
sodium;tetra(imidazol-1-yl)boranuide
23681131
Solid
Sodium tetrakis(1-imidazolyl)borate
C12H12BN8Na
sodium tetrakis 1-imidazolyl borate, sodium tetrakis imidazol-1-yl boranuide, sodium tetra 1h-imidazol-1-yl borate 1-
[B-](N1C=CN=C1)(N2C=CN=C2)(N3C=CN=C3)N4C=CN=C4.[Na+]
302.084
302.08
97%
Videos
SDS Documentos