Learn More
Tetracloropaladato sódico(II) hidrato, Premion™, 99,999 % (base metálica), Pd 30 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059094
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
13820-53-6
Cl4Na2Pd
294.20
MFCD00003487
ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
11000870
disodio;tetracloropaladio(2-)
[Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
13820-53-6
Cl4Na2Pd
294.20
MFCD00003487
ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
11000870
disodio;tetracloropaladio(2-)
[Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Información de solubilidad Soluble in water and ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30% min
Sensibilidad Hygroscopic