Learn More
Tetracloroaurato de sodio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440166
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
29156-65-8
AuCl4Na
361.76
MFCD00149161
IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
18410391
sodium tetrachlorogolduide
[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
29156-65-8
AuCl4Na
361.76
MFCD00149161
IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
18410391
sodium tetrachlorogolduide
[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloroaurate hydrate
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo y/o masas
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 48.3 to 50.3% (Au)
Fórmula lineal NaAuCl4·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.77
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.