Learn More
Sodium tetrachloroaluminate, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 022375.22
Detalles adicionales : CAS : 7784-16-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318037
  • 496.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7784-16-9
191.771
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
16699350
[Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
AlCl4Na
MFCD00050361
sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
sodium;tetrachloroalumanuide
Especificación
Sodium tetrachloroaluminate
AlCl4Na
Pale yellow powder
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
sodium;tetrachloroalumanuide
16699350
Powder
100g
7784-16-9
MFCD00050361
sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
[Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
191.771
191.78
Yellow