Learn More
Tetraborato de sodio decahidratado, ACS, 99,5-105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15456315
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble al 0,005 %, Cl 0,001 %, PO4 0,001 %, SO4 0,005 %, Ca 0,005 %, metales pesados (como Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, pH de una solución de 0,01 M 9,15-9,20 a 25°
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 75°C
CAS 1303-96-4
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5-105.0%
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax, Sodium borate (tetra) decahydrate
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37 (201.22 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Aspecto Gray Powder
Densidad 1.73 g/cm3 at 20°C