Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5%, for analysis, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 205950050
Detalles adicionales : CAS : 1303-96-4 Peso : 5.05000kg
Cantidad. 5kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414225
  • 182.20€ / 5 Kg
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Biological buffer for analysis
Especificaciones
1303-96-4
381.36
Borax, Sodium borate decahydrate
B4Na2O7·10H2O
MFCD00149193
Especificaciones
Sodium tetraborate decahydrate
99.5%
Na2B4O7·10H2O
04,461
Borax, Sodium borate decahydrate
381.36
Fine Crystalline Powder
Analysis
10ppm max
10ppm max.
Plastic drum
Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
White
9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
MFCD00149193
15,8726
Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
381.36
99.5%
50ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
20ppm max.
50ppm max.
75.0°C
5kg
Videos
SDS Documentos