Learn More
Terc-pentóxido de sodio, 30 % en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 252538000
Detalles adicionales : CAS : 14593-46-5 Peso : 0.72800kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sodium tert-pentoxide | |
0.9100g/mL | |
C5H11NaO | |
800 mL | |
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt | |
CCC(C)(C)[O-].[Na+] | |
110.13 | |
110.13 |
14593-46-5,96-47-9 | |
−11°C | |
NaOC(CH3)2C2H5 | |
0.91 | |
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N | |
sodio; 2-metilbutan-2-olato | |
2733478 |
Seguridad y manipulación
- Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.