Learn More
terc-pentóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium tert-pentoxide |
Nombre de nota | 95% |
Color | Crema o tostado |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH2C(CH3)2ONa |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.13 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Grado | Pure |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tert-pentoxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.