missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telurita(IV) de sodio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11308928
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-20-2
H10Na2O9Te
327.65
MFCD00036141
OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
24935
disodio;telurita
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-20-2
H10Na2O9Te
327.65
MFCD00036141
OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
24935
disodio;telurita
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O

Sodium tellurite(IV) acts as an intermediate used in the extraction of the tellurium. It is used to make corrosion-resistant electroplated nickel. It is also used to add a bluish coating to iron, steel and aluminum. It serves as a growth medium for bacteria in microbiology.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium tellurite(IV)
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.58
Aspecto White powder

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'