Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Laboratory Reagent
40.66€ - 254.08€
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
Nombre IUPAC sulfato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10456890
Ver documentos Detalles de la promoción
JT Baker
0313.0500
500 g
40.66€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 26-01-2022
10578830
Ver documentos Detalles de la promoción
JT Baker
0313.1000
1 kg
66.49€
1 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 26-01-2022
10060420
Ver documentos Detalles de la promoción
JT Baker
0313.5000
5 kg
254.08€
5 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 26-01-2022
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de disodio
Na2O4S
MFCD00003504
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
7757-82-6
Na2O4S
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de disodio
max. 0.001%
max. 5 ppm
max. 5 ppm
max. 5 ppm
5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
1429°C (1013 hPa)
500 g
min. 99.0%
MFCD00003504
max. 0.5 ppm
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
2.7 g/cm³ (20°C)
max. 0.01%
max. 0.5%
Frasco de vidrio para sólidos
max. 0.01%
888°C