Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
68.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Especificaciones
Punto de ebullición | 1429°C (1013 hPa) |
Punto de fusión | 888°C |
pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 99.0% |
Pérdida por ignición | max. 0.5% |
Envase | Frasco de plástico para sólidos |
Densidad | 2.7 g/cm³ (20°C) |