Learn More
Sodium Sulfite, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 31454-5KG
Detalles adicionales : CAS : 7757-83-7 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613450
  • 196.51€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7757-83-7
98 to 100% (iodometric)
Na2SO3
Reag. Ph. Eur.
NONH for all modes of transport
Sodium Sulfite
puriss. p.a.
MFCD00003503
Anhydrous
Especificaciones
Sodium Sulfite
Reag. Ph. Eur.
puriss. p.a.
Na2O3S
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfite
24437
Anhydrous
126.04g/mol
7757-83-7
98 to 100% (iodometric)
Na2SO3
NONH for all modes of transport
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
126.037
CHEBI:86477
5kg