Learn More
Sodium Sulfite, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 3922-01
Detalles adicionales : CAS : 7757-83-7 Peso : 0.64000kg
Cantidad. 500g
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578184
  • 64.70€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
7757-83-7
126.037
24437
Na2O3S
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:86477
Especificaciones
Sodium Sulfite
7757-83-7
Na2O3S
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
126.037
CHEBI:86477
Poly Bottle
500g
Anhydrous
Baker Analyzed™ ACS Reagent
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfite
24437
126.04
1L = 2.60kg
Videos