Learn More
Sulfito de sodio, ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407941
27.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio;sulfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio;sulfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil.
Sodium sulfite is used in the photography industry to protect developing solutions from oxidation; in the pulp and paper industry; in water treatment as an oxygen scavenger agent, as a desulfurizing and dechlorinating agent in the leather industry and as a bleaching agent in the textile industry. It is used as a preservative to prevent dried fruit from discoloring. It finds application as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry. It is involved in the production of sodium thiosulfate. Other applications include forth flotation ores, oil recovery and manufacture of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0% min
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 2.633 g/mL