Learn More
Alfa Aesar™ Sodium sulfide, tech., 90+%, H2O 5% max
Marca:  Alfa Aesar™ 088697.18
Detalles adicionales : CAS : 12034-39-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1385 Chem class : 4.2 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309339
  • 338.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For reducing organic nitro compounds, in the manufacture of sulfur dyes, in ore flotation, and in the preparation of metal sulfide finishes
Especificación
12034-39-8
174.22
ZLCCLBKPLLUIJC-UHFFFAOYSA-L
82835
Na2S4
MFCD00014249
disodium tetrasulphide, sodium sulfide na2 s4, disodiotetrasulfane
[Na+].[Na+].[S-]SS[S-]
Especificación
Sodium sulfide
Na2S4
UN1385
Soluble in water and alcohol
[Na+].[Na+].[S-]SS[S-]
82835
Powder
Technical
Like rotten eggs
Brown
50g
12034-39-8
MFCD00014249
disodium tetrasulphide, sodium sulfide na2 s4, disodiotetrasulfane
ZLCCLBKPLLUIJC-UHFFFAOYSA-L
174.22
174.24
≥90%
H2O 5% max
Moisture Sensitive & Hygroscopic
275°C