missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de sodio decahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073560
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7727-73-3
H20Na2O14S
322.186
149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
62649
CHEBI:32586
disodio;sulfato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7727-73-3
H20Na2O14S
322.186
149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
62649
CHEBI:32586
disodio;sulfato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Sulfato sódico decahidrato, certificado AR para análisis

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 884°C
Color Blanco
pH 5.2 to 9.2
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'