Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, min.99%, 12-60 Mesh, Granular, Ultra Resi-Analyzed, ACS Reagent, J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 3375-09
Detalles adicionales : CAS : 7757-82-6 Peso : 50.00000kg
Cantidad. 45.5kg
Envase Lined Fiber Drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548124
  • 1005.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
7757-82-6
142.036
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Na2O4S
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
disodium;sulfate
Especificaciones
Sodium Sulfate
7757-82-6
Na2O4S
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfate
24436
142.04
ACS Reagent
max. 5ppm
max. 0.001%
max. 0.005%
max. 5ppm
max. 0.001%
max. 0.01%
5.2 to 9.2
Anhydrous
Meets ACS reagent chemical requirements
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
142.036
CHEBI:32149
Granular
max. 0.001%
max. 0.01%
max. 0.5%
12 to 60 Mesh
Lined Fiber Drum
5.2 to 9.2
1L = 2.68kg
45.5kg