Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, min.99%, 12-60 Mesh, Granular, Ultra Resi-Analyzed, ACS Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-4665838
113.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tambor de fibra revestido
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Nombre IUPAC disodium sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Grado Reactivo ACS
Pérdida por ignición max. 0.5%
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.68kg