Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073562
25.56 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Na2O4S, número CAS-7757-82-6, sulfato de disodio, sulfato disódico, escoria salina, sulfato de sodio, sulfato de sodio 2:1, sulfato de sodio anhidro, sulfato sódico, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, thenardita, 5 kg, CHEBI:32149, blanco, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 884 °C
Color Blanco
pH De 5 a 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo