Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, para análisis, cristalino, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735371
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodio; sulfato
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodio; sulfato
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.68g/mL