missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estearato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium stearate |
Olor | Weak |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 14,8678 |
Información de solubilidad | Slowly soluble in cold water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.46 |
Forma física | Polvo |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'