Learn More
Silicato sódico, técnico, solución, d=1.5, Fisher Chemical
Catalog Number 10060470
42.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
1344-09-8
H10Na2O8Si
212.14
MFCD00003492
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
metasilicato sódico, silicato de sodio, silicato sódico, siliconato sódico, polisilicato sódico, sesquisilicato sódico, vidrio de silicato sódico, solución de silicato sódico, sodium silicate solution, sodium water glass
23266
CHEBI:60720
disodio; dioxido(oxo)silano
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
1344-09-8
H10Na2O8Si
212.14
MFCD00003492
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
metasilicato sódico, silicato de sodio, silicato sódico, siliconato sódico, polisilicato sódico, sesquisilicato sódico, vidrio de silicato sódico, solución de silicato sódico, sodium silicate solution, sodium water glass
23266
CHEBI:60720
disodio; dioxido(oxo)silano
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Silicato sódico, técnico, solución, d = 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 100.6 °C
Punto de fusión -3 °C
Color Incolora
pH 11,2
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de plástico de HDPE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium silicate, solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.