Learn More
Sodium Silicate Solution, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
3 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium silicate solution |
Cantidad | 25 mL |
Fórmula lineal | Na2O(SiO2)x · xH2O |
Número UN | UN3266 |
Envase | Poly bottle |
Densidad | 1.39g/mL at 25°C |