Learn More
Gel de sílice y sodio, 35-40 % de metal alcalino en gel de sílice, fase II, Thermo Scientific™
Produce aniones y dianiones radicales por reducción, desclora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos. También es ideal en reducción de agua para producir gas hidrógeno, secado de disolventes y antioxidante
50.70€ - 697.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15406635
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
044894.22
100 g
697.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15496625
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
044894.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15486625
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
044894.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos