Learn More
Sodium-silica gel, 35-40% alkali metal in silica gel, Stage I, Alfa Aesar™
Reductively Produces Radical Anions and Dianions, Dechlorinates Alkyl and Aryl Halides and Desulfurize Compounds
Marca:  Alfa Aesar 044893.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456625
  • 46.20€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD01941718
Especificaciones
Sodium-silica gel
UN2813
Powder
0.7
Moisture sensitive
5g
MFCD01941718
Reacts with water.
35-40% alkali metal in silica gel
Glass bottle
0.7
Videos
SDS Documentos