Learn More
Sodium selenate, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium selenate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2SeO4 |
Número UN | UN2630 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.94g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% (T) |
Envase | Frasco de polietileno |