Learn More
Selenato de sodio decahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049404
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
10102-23-5
H20Na2O14Se
369.10
MFCD00149174
TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
202320
disodio;selenato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
10102-23-5
H20Na2O14Se
369.10
MFCD00149174
TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
202320
disodio;selenato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium selenate decahydrate
Punto de fusión 35°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2630
Índice Merck 14,8671
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.09 (188.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 1.6 g/mL