missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium pyruvate, MP Biomedicals™

Catalog Number p-7139886
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
113-24-6
C3H3NaO3
110.04
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
113-24-6
C3H3NaO3
110.04
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt

Sodium pyruvate, White Powder

  • Se utiliza como componente de caldo y medios de cultivo.
  • Se ha descrito el uso del piruvato sódico en el medio de fermentación Wallen para mejorar la conversión del ácido oleico en ácido 10-cetoesteárico por Bacillus sphaericus.
  • Se ha publicado un protocolo que utiliza el piruvato sódico para establecer líneas de células B humanas transfectadas de forma estable.
Punto de fusión >300°C (literature)
Color Blanco
pH 6.54
Pérdida por secado 0.0021
Notas del porcentaje del ensayo ≥98,0%
Cantidad 100 g
Beilstein 3568341
Información de solubilidad Soluble in water (0.06g/mL) - Clear and Complete.
Forma física Polvo
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'